WH0000343M1
Monoclonal Anti-AQP8 antibody produced in mouse
clone 1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-aquaporin 8
Wybierz wielkość
2220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AQP8(343)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
MCEPEFGNDKAREPSVGGRWRVSWYERFVQPCLVELLGSALFIFIGCLSVIENGTDTGLLQPALAHGLALGLVIATLGNISGGHFNPAVSLAAMLIGGLNLVMLLPYWVSQLLGMLGAALAKAVSPEERFWNASGAAFVTVQEQGQVAGALVAEIILTTLLALAVCMGAINEKTKGPLAPFSIGFAVTVDILAGGPVSGGCMNPARAFGPAVVANHWNFHWIYWLGPLLAGLVGLIRCFIGDGKTRLILKAR
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)