VIV403006
Zestaw startowy trybu nowotworowego SynVivo SynTumour 3D, konfiguracja radialna IMN2, filamenty 8 um, zawiera pneumatyczne urządzenie do primingu
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 403006
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
10 - IMN2 SynTumor, szczelina 8 μm, chipy z barierą filarową o wysokości 8 μm, rurka Tygon o długości 100 stóp, opakowanie 25 - zaciski do szkiełek, opakowanie 50 - strzykawka 1 ml z końcówką Luer-Lok, opakowanie 50 - igła 24 x 0,5 cala.5 cali, SynVivo Pneumatic Primer, 2 - Five Stopcock Manifold 4-Way all FLL
SynTumor to trójwymiarowy model tkanki do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza. System umożliwia (a) krążenie w mikrokrążeniu, (b) transport przez ściany naczyń i (c) dostarczanie do guzów. Zaczynając od skanów sieci naczyniowych połączonych z przestrzeniami śródmiąższowymi i tkankowo-guzowymi, model tkankowy SynTumor 3D tworzy mikrośrodowisko guza in vitro podobne do żywego wycinka histologicznego.
Model nowotworowy SynTumor 3D ma następujące zalety:
SynTumor to trójwymiarowy model tkanki do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza. System umożliwia (a) krążenie w mikrokrążeniu, (b) transport przez ściany naczyń i (c) dostarczanie do guzów. Zaczynając od skanów sieci naczyniowych połączonych z przestrzeniami śródmiąższowymi i tkankowo-guzowymi, model tkankowy SynTumor 3D tworzy mikrośrodowisko guza in vitro podobne do żywego wycinka histologicznego.
Model nowotworowy SynTumor 3D ma następujące zalety:
- Architektura side by side umożliwia ilościową wizualizację w czasie rzeczywistym
- Fizjologiczna nieszczelność naczyń krwionośnych z zaprojektowanymi porowatymi strukturami
- Morfologicznie realistyczna architektura in vivo
- Fizjologicznie realistyczny transport konwekcyjny i dyfuzyjny
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)