Kluczowe dokumenty
VIV403005
Zestaw do testów nowotworowych SynVivo SynTumour 3D, konfiguracja promieniowa IMN2, filamenty 8 um
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.35
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 403005
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
10 - IMN2 SynTumor szczelina 8 μm, wysokość 8 μm, chipy z barierą filarową, 100 stóp rurki Tygon, opakowanie 25 - zaciski do slajdów, opakowanie 50 - strzykawka 1 ml z końcówką Luer-Lok, opakowanie 50 - igła 24 x 0,5 cala
SynTumor to model tkanki 3D do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza. System umożliwia (a) krążenie w mikrokrążeniu, (b) transport przez ściany naczyń i (c) dostarczanie do guzów. Zaczynając od skanów sieci naczyniowych połączonych z przestrzeniami śródmiąższowymi i tkankowo-guzowymi, model tkankowy SynTumor 3D tworzy mikrośrodowisko guza in vitro podobne do żywego wycinka histologicznego.
Model nowotworowy SynTumor 3D ma następujące zalety:
  • Architektura side by side umożliwia ilościową wizualizację w czasie rzeczywistym
  • Fizjologiczna nieszczelność naczyń krwionośnych z zaprojektowanymi porowatymi strukturami
  • Morfologicznie realistyczna architektura in vivo
  • Fizjologicznie realistyczny transport konwekcyjny i dyfuzyjny
Platforma mikroprzepływowa z bardzo niską objętością materiałów eksploatacyjnych
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)