Kluczowe dokumenty
VIV401001
SynVivo SynRAM 3D Inflammation model assay kit, idealna konfiguracja sieciowa
Wybierz wielkość
1 EACH
9470,00 zł
9470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
9470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
9470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 401001
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
10 - IMN2 SynRAM Odstęp 8 μm, wysokość 3 μm, chipy z barierą filarową, 100 stóp rurki Tygon, 25 opakowań zacisków do slajdów, 50 opakowań strzykawki 1 ml z końcówką Luer-Lok, 50 opakowań igły 24 Gauge o długości 0,5 cala,
Model zapalenia SynRAM 3D firmy SynVivo został opracowany w celu badania całego szlaku zapalnego w realistycznym i dynamicznym środowisku. Odtwarzając histologiczny wycinek współhodowanej tkanki i/lub komórek nowotworowych ze światłem komórek śródbłonka, platforma SynVivo zapewnia fizjologicznie realistyczny model obejmujący przepływ i ścinanie na platformie oraz umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym procesów toczenia, adhezji i migracji. Model ten został pomyślnie zweryfikowany w badaniach in vivo, wykazując doskonałą korelację z prędkościami toczenia, wzorcami adhezji i procesami migracji (Lamberti i in. 2014, Soroush i in. 2016).
Model zapalenia SynRAM 3D zapewnia realistyczne środowisko testowe, w tym:
  • Fizjologiczne naprężenie ścinające w środowisku mikronaczyniowym
  • Morfologię naczyń krwionośnych in vivo z całkowicie zamkniętym światłem
  • Możliwość ko-kultury dla interakcji komórka-komórka
  • Ilościowe dane dotyczące toczenia, adhezji i migracji w czasie rzeczywistym z pojedynczego eksperymentu
SynRAM′s innovative design overcomes the current limitations inherent in flow chambers or Transwell chamber based assays. Obecne projekty komór przepływowych są zbyt uproszczone, nie uwzględniają skali i geometrii mikrośrodowiska i nie mogą modelować transmigracji. Similarly, Transwell chambers do not account for fluid shear and size/topology observed in vivo, the end point measurements of migration are not reproducible and do not provide real-time visualization.
SynVivo′s proprietary chip designs range from complex in vivo derived microvascular networks (obtained from digitized images) to produce realistic cellular makeup and vascular morphology resulting in varying shear and flow conditions, to simplified idealized networks designed to reproduce the cellular makeup and constant shear and flow conditions.
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)