Kluczowe dokumenty
V9139
Anti-Visfatin (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NAmPRTase, Anti-NMPT, Anti-Nicotinamide-phosphoribosyltransferase, Anti-PBEF1, Anti-Pre-B-cell colony enhancing factor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse (predicted)
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using A549 cell lysate
western blot: 2-4 μg/mL using rat lung extract (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAMPT(10135)
mouse ... Nampt(59027)
rat ... Nampt(297508)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- western blotting(10)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)