Kluczowe dokumenty
V5514
Anti-Vasopressin V2 Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3 μg/mL using human kidney
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AVPR2(554)
mouse ... Avpr2(12000)
rat ... Avpr2(25108)
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (1 paper)