Key Documents
UC184
Sigma-Aldrich
Progesterone 11α-glucuronide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38O9
Masa cząsteczkowa:
506.59
Kod UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.77
Postać
solid
kolor
off-white
mp
208-218 °C
rozpuszczalność
methanol: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Phase II metabolite of progesterone
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Uwaga dotycząca przygotowania
Progesterone 11α-glucuronide is soluble in methanol.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.