Key Documents
UC178
(±)-Nirvanol
Synonim(y):
(±)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (±)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
kolor
off-white
rozpuszczalność
acetone: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)
Klucz InChI
UDTWZFJEMMUFLC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2