Kluczowe dokumenty
U8879
Hydrogen peroxide–Urea adduct
tablet
Synonim(y):
Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
Postać
tablet
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
90-93 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 1 tablets/4 mL, clear, colorless
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
Klucz InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Specyficzność
Ilość
Rekonstytucja
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2