Merck
TT38440SY-EP
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, PCR clean, volume 40 μL, colorless wells, yellow plate, pack of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Materiały
colorless wells
polypropylene wells
yellow plate
rozmiar dołka
384
Właściwości
skirt
PCR clean
skirted
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951020711 (NA)
metody
PCR: suitable
pojemność
40 μL
pojemność robocza
40 μL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG