Kluczowe dokumenty
TRT52907
Compact 4 Drawer Locking Cart
pink (drawers)
About This Item
Kod UNSPSC:
41123305
NACRES:
JA.01
Materiały
pink (drawers)
polyethylene
producent / nazwa handlowa
TrippNT 52907
szer. × wys. × śr.
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
masa
49 lb
Opis ogólny
27 cali wysokości
  • 4 szuflady z pełnym wysuwem
  • Pasuje pod ławkę
  • Lekka i łatwa do przenoszenia
  • Konstrukcja z białego polietylenu
  • 13 kolorów
  • Wbudowany blat z tacą
  • 3-calowe kółka obrotowe (2 z hamulcami)
  • W pełni zmontowany
  • Niemetalowa, odporna na rdzę konstrukcja polimerowa
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)