Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.01
UNSPSC Code:
41123305
Weight:
49 lb
Material:
beige (drawers), polyethylene
5650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
beige (drawers), polyethylene
manufacturer/tradename
TrippNT 51087
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
weight
49 lb
General description
27 inches tall
- 4 full extension drawers
- Fits under bench
- Light weight and easy to move
- White polyethylene construction
- 13 colors
- Built-in tray top
- 3 inch swivel casters (2 with brakes)
- Fully assembled
- Non metal rustproof polymer construction
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description beige (drawers) | description black (drawers) | description blue (drawers) | description white (drawers) |
| weight 49 lb | weight 49 lb | weight 49 lb | weight 49 lb |
| material beige (drawers), polyethylene | material polyethylene , black (drawers) | material polyethylene , blue (drawers) | material polyethylene , white (drawers) |
| W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer | W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer | W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer | W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer |
| manufacturer/tradename TrippNT 51087 | manufacturer/tradename TrippNT 51146 | manufacturer/tradename TrippNT 51080 | manufacturer/tradename TrippNT 51032 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Compact 4 Drawer Locking Cart
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?