TMO436111
Nunc® 96-well immuno plate
polystyrene, non-sterile, without lid, white, case of 80 ea
Synonim(y):
mikropłytka poddana obróbce powierzchniowej, mikropłytka testowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
white
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 436111
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białe 96-dołkowe płytki immunologiczne Thermo Scientific są używane do wykonywania zarówno ilościowych, jak i jakościowych testów immunologicznych, takich jak ELISA i testy wiązania. Zostały zaprojektowane tak, aby były kompatybilne z powszechnie używanymi urządzeniami. Płytki te zapewniają doskonałą wydajność, spójne wyniki między różnymi partiami i powtarzalność w poszczególnych dołkach.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)