Kluczowe dokumenty
MTCC2500SK
MTC Bio MacroTubes® Starter Kit
Includes tubes, pipetting rack, polycarbonate 25-Place freezer boxes, decanting grip rack, adapter rotors and CapLock clips
Synonim(y):
plastikowa rurka, rurka wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.15
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom
high-density polyethylene
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C2500-SK
Opis ogólny
Zestaw startowy MacroTube 5mL. Zawiera: 200 sterylnych probówek z zatrzaskami (C2520), 200 sterylnych probówek z zakrętkami (C2540), 5 25-miejscowych pudełek do zamrażania (C2581), 1 stojak do pipetowania (C2590), 1 stojak do dekantacji (C2592), 4 adaptery rotora do wnęk 15 ml (C2570), 20 klipsów Caplock (C2586).
Cechy i korzyści
  • Kompatybilny ze standardowym wyposażeniem
  • Łatwo otwierana klapka
  • Port strzykawki w zakrętce
  • Niezrównana przejrzystość
  • Podwójna podziałka co 0,2 ml i 0,5 ml
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)