Kluczowe dokumenty
TMO362800-0005
Nalgene® Natural Micro Packaging Vial
polypropylene copolymer, vial volume 0.5 mL, conical bottom, self-standing, external thread, untreated, case of 1000 ea
Synonim(y):
Fiolka Nalgene, plastikowa fiolka
Wybierz wielkość
1000 EACH
952,00 zł
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EACH
952,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
952,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom
natural
polypropylene copolymer
self-standing
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362800-0005
metody
PCR: suitable
pojemność fiolki
0.5 mL
Opis ogólny
Całkowicie odzyskaj zawartość fiolki dzięki stożkowym fiolkom Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Micro Packaging, formowanym z kopolimeru polipropylenu o wysokiej czystości, nietoksycznym, niepirogennym i o niskiej zawartości metali. Fiolki i zamknięcia (wymienione osobno) są testowane pod ciśnieniem 7,5 psig w celu bezpiecznego transportu powietrzem i mogą być odwirowywane przy 13 000 x g.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z USP klasy VI
  • Zapewniają integralność próbki dzięki naturalnemu kopolimerowi polipropylenu o wysokiej czystości, który jest niecytotoksyczny, niepirogenny i ma niską zawartość metali, co zapewnia wiarygodne wyniki eksperymentów.
  • Kolorowe zamknięcia pakowane oddzielnie
  • Niesterylne
  • Szczelność† w połączeniu z zamknięciami Nalgene
  • Ułatwiają całkowite odzyskanie zawartości fiolki dzięki stożkowemu wnętrzu i osłoniętej konstrukcji, minimalizując straty próbek i zapewniając dokładną replikację eksperymentalną.
  • Bezpieczny transport powietrzny dzięki zamknięciom testowanym pod ciśnieniem 7,5 psig, ograniczającym ryzyko podczas transportu i zachowującym jakość próbki.
  • Zwiększona wszechstronność i trwałość, umożliwiająca wirowanie z prędkością do 13 000 x g, spełniająca wysokie wymagania eksperymentalne.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)