Kluczowe dokumenty
TMO312089-0032
Nalgene® narrow-mouth bottle
natural high-density polyethylene, volume 1000 mL, case of 50 ea
Synonim(y):
Butelka Nalgene, plastikowa butelka
Wybierz wielkość
50 EACH
794,00 zł
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EACH
794,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural high-density polyethylene
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312089-0032
pojemność
1000 mL
1000 mL
Opis ogólny
Przechowuj i wysyłaj odczynniki wrażliwe na światło w butelkach Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE z zamknięciem. Te butelki z polietylenu o wysokiej gęstości, idealne do zastosowań diagnostycznych, biologicznych, specjalistycznych chemikaliów, odczynników, klejów i farmaceutyków weterynaryjnych, są formowane wtryskowo z rozdmuchiwaniem w celu uzyskania jednolitej grubości ścianek i wytrzymałości. Spełniają normy USP dotyczące przepuszczalności światła i są pakowane luzem do zastosowań opakowaniowych.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)