Kluczowe dokumenty
TMO3103-0015
Nalgene® centrifuge tubes
conical bottom clear polypropylene copolymer, volume 15 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Synonim(y):
Probówki wirówkowe z podziałką i stożkowym dnem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
conical bottom clear polypropylene copolymer
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3103-0015
pojemność
15 mL
Opis ogólny
Uprość pomiary, korzystając z probówek wirówkowych Thermo Scientific Nalgene PPCO ze stożkowym dnem, które są wyposażone w wytłoczone podziałki. Półprzezroczysty kopolimer polipropylenu (PPCO) ma doskonałą odporność chemiczną.
<UL><LI>Przezroczysty kopolimer polipropylenu (PPCO) jest kompatybilny z szeroką gamą odczynników laboratoryjnych</LI><LI>Zaprojektowany do wirowania z niską prędkością do 6000 × g w wirówkach chłodzonych lub niechłodzonych (Probówki muszą być wypełnione co najmniej w 80%, aby zapewnić prawidłowe działanie)</LI><LI>Stożkowe dna koncentrują pelet na małej powierzchni, ułatwiając izolację i pobieranie</LI><LI>Wytłoczone podziałki utrzymują się przez cały okres użytkowania probówki</LI><LI>Trwają dłużej niż probówki z poliwęglanu w warunkach wielokrotnego autoklawowania</LI><LI> Probówki są autoklawowalne i posiadają podziałkę</LI></UL>
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)