Zapewnij dozowanie wolne od zanieczyszczeń dzięki butelkom Thermo Scientific Nalgene Wash Bottles wykonanym z PTFE FEP, przydatnym do pracy z pierwiastkami śladowymi. Te niezawierające ftalanów butelki oferują doskonałą odporność chemiczną i są formowane w całości z fluoropolimerów. Zaprojektowane do dozowania przez górną część z zamknięciem i trzonkiem uformowanym w jednym kawałku dla jednolitej szczelności†. Precyzyjnie uformowana końcówka zapewnia prosty, stały strumień i doskonałą kontrolę bez rozpryskiwania.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)