Kluczowe dokumenty
TMO140156
3286 Płytka jednodołkowa OmniTray(TM) bez nacięć
polystyrene, sterile, with lid, clear, case of 90 ea
Synonim(y):
mikropłytka, mikropłytka poddana obróbce
Wybierz wielkość
90 EACH
3370,00 zł
3370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
90 EACH
3370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
3370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear
polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
case of 90 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 140156
Opis ogólny
Wykonane z przezroczystego polistyrenu o standardowych wymiarach mikropłytki Thermo Scientific Nunc OmniTrays są idealne do badań przesiewowych bibliotek i hybrydyzacji DNA. Dostępne zarówno w wersji standardowej z 2 karbowanymi narożnikami, jak i w wersji prostokątnej zoptymalizowanej pod kątem automatyzacji. Powierzchnia poddana obróbce do hodowli komórkowej lub nie poddana obróbce do wzrostu bakterii i izolacji kolonii.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)