Przejdź do
IT5SP0015
IT5 Zespół liniowego filtra pneumatycznego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki15 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
200,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Integritest®
H
1 in. , 25 mm
W
1 in.
depth
3 in.
weight
16 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IT5SP0008IT5SP0009IT5SP0003
description
-
description
-
description
-
description
-
manufacturer/tradename
Integritest®
manufacturer/tradename
Integritest®
manufacturer/tradename
Integritest®
manufacturer/tradename
Integritest®
W
1 in.
W
8 in.
W
8 in.
W
8 in.
depth
3 in.
depth
8 in.
depth
8 in.
depth
8 in.
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
H
1 in. , 25 mm
H
25 mm , 1 in.
H
25 mm , 1 in.
H
203 mm , 8 in.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)