Merck
T9632
Sigma-Aldrich
Trizma® succinate
Synonim(y):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol succinate, Di(tris[hydroxymethyl]aminomethane) succinate, Tris succinate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane succinate
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2C(CH2OH)3]2 · C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (titration)
Postać
crystalline powder
rozpuszczalność
water: 1 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3