Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
Informacje o tej pozycji
708,00 zł
form
solid
Quality Level
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(cc(I)c1O)\C=C(/C#N)C(=O)c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C17H12INO5/c1-24-15-6-9(5-12(18)17(15)23)4-11(8-19)16(22)10-2-3-13(20)14(21)7-10/h2-7,20-21,23H,1H3/b11-4+
InChI key
HSRMHXWCTRFVHK-NYYWCZLTSA-N
Gene Information
human ... IGF1(3479), IGF1R(3480)
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red | solubility DMSO: soluble 24 mg/mL | solubility - |
| Gene Information human ... IGF1(3479), IGF1R(3480) | Gene Information human ... CDK2(1017), EGFR(1956) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information - |
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T7697-5MG | 04061832452722 |