Kluczowe dokumenty
T6200
Thrombin from bovine plasma
lyophilized powder, 40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
Factor IIa
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
40-300 NIH units/mg protein (biuret)
skład
Protein, 40-60%
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
cow ... F2(280685)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)