Kluczowe dokumenty
T5955
3,4,5,6-Tetrahydroxyxanthone hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,4,5,6-Tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one hydrate, MB7
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
kolor
light brown to brown
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.Oc1ccc2C(=O)c3ccc(O)c(O)c3Oc2c1O
InChI
1S/C13H8O6.H2O/c14-7-3-1-5-9(16)6-2-4-8(15)11(18)13(6)19-12(5)10(7)17;/h1-4,14-15,17-18H;1H2
Klucz InChI
ZFTTXYRPFMYDRT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)