Merck
T4271
Sigma-Aldrich
Chloranil
Synonim(y):
Tetrachloro-p-benzoquinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Cl4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.88
Beilstein:
393006
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Klucz InChI
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2