Merck
T3889
Sigma-Aldrich
Tetracycline phosphate complex
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
51284046
Formularz
powder
kolor
yellow to yellow with an orange cast
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Struktura chemiczna: tetracyklina
Zastosowanie
Tetracyklina jest antybiotykiem poliketydowym o szerokim spektrum działania. Jest stosowana klinicznie w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takich jak gorączka plamista Gór Skalistych, tyfus plamisty, gorączka kleszczowa, gorączka Q i choroba Brilla-Zinssera. Jest stosowany w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych i trądziku. Jest stosowany do badania oporności wielolekowej, a także potencjalnych skutków ubocznych, takich jak ostre zapalenie trzustki.
Działania biochem./fizjol.
Tetracyklina hamuje wydłużanie syntezy białek bakteryjnych na poziomie wiązania aminoacylo-tRNA z rybosomem 30S. Tetracyklina biernie dyfunduje przez kanały porinowe w błonie komórkowej bakterii. Wiąże się również z bakteryjną podjednostką rybosomalną 50S, co może zmieniać błonę cytoplazmatyczną, powodując wyciek składników wewnątrzkomórkowych z komórek bakteryjnych.
Opakowanie
25G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Klasa składowania (TRGS 510): Materiały niebezpieczne niepalne, ostre toksyczne kat. 3 / toksyczne materiały niebezpieczne lub materiały niebezpieczne powodujące skutki przewlekłe.
Inne uwagi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Klasa składowania (TRGS 510): Niepalny, ostra toksyczność kat.3 / toksyczne materiały niebezpieczne lub materiały niebezpieczne powodujące skutki przewlekłe
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Increased risk of acute pancreatitis among tetracycline users in a Swedish population-based case-control study
Rickard Ljung, Jesper Lagergren, et al.
Gut, 10.1136, 300949-300949 (2011)
Ricardo E de Cristóbal et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 58(1), 31-36 (2006-05-12)
Starting from the observation that Escherichia coli tolC mutations severely reduced the high-level resistance to tetracycline afforded by Tn10- and plasmid-encoded Tet(A) pumps, we studied the mechanism of this susceptibility. The MIC of tetracycline for MC4100 tolC::Tn10 and several tolC
Craig Knox et al.
Nucleic acids research, 39(Database issue), D1035-D1041 (2010-11-10)
DrugBank (http://www.drugbank.ca) is a richly annotated database of drug and drug target information. It contains extensive data on the nomenclature, ontology, chemistry, structure, function, action, pharmacology, pharmacokinetics, metabolism and pharmaceutical properties of both small molecule and large molecule (biotech) drugs.