Kluczowe dokumenty
T2891
Tryptamine
≥99%, crystalline
Synonim(y):
2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)indole
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
crystalline
kolor
white
tw
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
113-116 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Klucz InChI
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup