Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11F3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)COC(=O)[C@H]2OC(=O)CC2
InChI key
UXTLNUGKDZMPTC-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeant ester precursor of (S)-2-hydroxyglutarate (L-2HG) with distinct cellular activity as the oncometabolite (R)-2HG (D-2HG).
TFMB-(S)-2HG is a membrane-permeant (S)-2-hydroxyglutarate (L-2HG) precursor used in conjunction with the oncometabolite (R)-2-hydroxyglutarate (D-2HG) precursor for probing 2-HG enantiomer-specific cellular responses (typical conc used in culture: 0.5-20 mM). While both 2HG enantiomers inhibit multiple α-ketoglutarate (α-KG; 2-OG)-dependent dioxygenases by competing against α-KG binding, (S)-2HG is reported to be more potent against TET1/2, CeKDM7A & KDM5B (JARID1B/PLU-1). On the other hand, (R)-2HG, but not (S)-2HG, is shown to downregulate HIF-1a by promoting EglN1 (HIF prolyl hydroxylase 2; HIF-PH2; PHD2) activity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?