Kluczowe dokumenty
T2634
β-(2-Thiazolyl)-DL-alanine
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-(2-thiazolyl)propionic acid
About This Item
Polecane produkty
product name
β-(2-Thiazolyl)-DL-alanine,
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
mp
202-204 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(Cc1nccs1)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-4(6(9)10)3-5-8-1-2-11-5/h1-2,4H,3,7H2,(H,9,10)
Klucz InChI
PXFXXRSFSGRBRT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3