Merck
1724532
USP
Związek C związany z zydowudyną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Thymine, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
117880
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zidovudine
manufacturer/tradename
USP
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Zidovudine Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Stavudine Capsules
  • Stawudyna do sporządzania roztworu doustnego
  • Kapsułki zydowudyny
  • Zidovudine Injection
  • Zidovudine roztwór doustny
  • Tabletki zydowudyny
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)