Kluczowe dokumenty
SYNF44243L
Synthware Kolba okrągłodenna z trzema szyjkami i pionowymi szyjkami bocznymi
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F44243L, kolba okrągła z 3 szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
clear
Połączenie
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F44243L
pojemność butelki
3000 mL
Opis ogólny
Kolba, okrągłe dno, 3 szyjki, środek 24/40, bok 24/40, 3L
Zastosowanie
kemetch; synthware; kolba; okrągłe dno; trzy szyjki
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)