Kluczowe dokumenty
SRP8009
Sigma-Aldrich
GITRL, Soluble mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
AITRL, EGF-like protein 9, Glucocorticoid-induced TNF receptor ligand, TNFSF18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
FLAG® tagged
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~22 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
≥0.2 mg/mL
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
clear
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
GITRL (ligand receptora TNF indukowanego glukokortykoidami) ulega ekspresji na komórkach dendrytycznych (DC), monocytach, makrofagach, limfocytach B, aktywowanych limfocytach T, komórkach śródbłonka, osteoklastach i różnych zdrowych tkankach nielimfoidalnych (np. jądrach). GITRL ulega konstytutywnej ekspresji i jest uwalniany w postaci rozpuszczalnej przez guzy lite i różne nowotwory układu krwiotwórczego. GITRL powoduje różnicowanie osteoklastów, aktywację makrofagów, ale także zmiany w komórkach raka i białaczki oraz wpływa na apoptozę. Wiązanie z GITR jest ważne w regulacji proliferacji komórek T i apoptozy za pośrednictwem TCR. GITRL jest zaangażowany w rozwój chorób autoimmunologicznych oraz w odpowiedź immunologiczną przeciwko patogenom zakaźnym i nowotworom.
Postać fizyczna
Roztwór w 10 mM glicynie, pH 10,0.
Inne uwagi
Zewnątrzkomórkowa domena mysiego GITRL (aa 45-173) jest połączona na N-końcu z 900-tagiem.
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)