SRP6553
CIRBP/Cold-inducible RNA-binding protein human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
A18HNRNP, CIRP
Wybierz wielkość
5830,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5830,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
20.5 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
pkg of 20 μg
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CIRBP(1153)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)