Kluczowe dokumenty
SRP6465
Sigma-Aldrich
Lipokalina-2/LCN2
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
24p3, Lipokalina związana z żelatynazą neutrofili, MSFI, Siderokalina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22 kDa
observed mol wt 23-25 kDa (DTT reduced. Gln 21 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LCN2(3934)
Opis ogólny
LCN2 (lipokalina 2), znana również jako onkogen 24p3, uterokalina, siderokalina, jest wydzielaną glikoproteiną o masie 24 kDa. Początkowo została zidentyfikowana w mysiej hodowli komórek nerkowych zakażonych wirusem symulującym 40 (SV-40). Jest członkiem rodziny białek transportujących zwanych lipokalinami, które transportują małe, hydrofobowe ligandy.[1]
Lipokalina-2 (LCN2), wydzielana glikoproteina, jest adipokiną.[2][3] Ulega ekspresji w różnych komórkach, takich jak komórki układu oddechowego, komórki nabłonka jelit, komórki śródbłonka, komórki kanalików nerkowych i kardiomiocyty.[4] Gen LCN2 znajduje się na ludzkim chromosomie 9q34.[5]
Działania biochem./fizjol.
LCN2 (lipokalina 2) funkcjonuje jako biomarker dla różnych zaburzeń zapalnych, a także nowotworów. Uważa się również, że bierze udział w oporności na apoptozę wywołaną przez leki. Wchodzi w interakcje z metaloproteinazą macierzy-9 i promuje inwazję, a także ułatwia wzrost guza i jest związany ze złym rokowaniem. W gruczolakoraku płuc białko to ułatwia przejście nabłonkowe do mezenchymalnego (EMT), a tym samym promuje przerzuty i nowotworzenie, które jest uchylane przez BRM270, inhibitor NFκB (czynnik jądrowy).[6] Poziom LCN2 w moczu wzrasta po uszkodzeniu nefrotoksycznym i niedokrwiennym. U pacjentów poddawanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (OPCAB) białko to działa jako wczesny biomarker ostrego uszkodzenia nerek.[7]
Lipokalina-2 (LCN2) jest zaangażowana w różne procesy, w tym różnicowanie komórek, nowotworzenie i apoptozę.[4] Polimorfizmy w ekspresji LCN2 są związane z wieloma nowotworami, takimi jak rak piersi, jelita grubego, trzustki, jajnika, żołądka, tarczycy, jajnika, pęcherza moczowego i nerek.[2]
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Network based analyses of gene expression profile of LCN2 overexpression in esophageal squamous cell carcinoma
Wu B, et al.
Scientific Reports (2014)
The role of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in predicting acute kidney injury in patients undergoing off-pump coronary artery bypass graft: A pilot study.
Jain V et al
Annals of Cardiac Anaesthesia, 19(2), 225-230 (2016)
The pancreatic expression database: recent extensions and updates
Dayem Ullah AZ, et al.
Nursing New Zealand (Wellington, N.Z. : 1995) (2014)
Epigenetic induction of epithelial to mesenchymal transition by LCN2 mediates metastasis and tumorigenesis, which is abrogated by NF-?B inhibitor BRM270 in a xenograft model of lung adenocarcinoma.
Mongre RK et al
International Journal of Oncology, 48(1), 84-98 (2016)
Subhankar Chakraborty et al.
Biochimica et biophysica acta, 1826(1), 129-169 (2012-04-20)
Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL), also known as oncogene 24p3, uterocalin, siderocalin or lipocalin 2, is a 24kDa secreted glycoprotein originally purified from a culture of mouse kidney cells infected with simian virus 40 (SV-40). Subsequent investigations have revealed that