SRP6388
LAMP1/CD107a human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 39.2 kDa
observed mol wt 60-100 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 29 is the predicted N-terminus.)
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LAMP1(3916)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)