SRP6371
Aldose Reductase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ADR, AKR1B1, ALDR1, ALR2, AR, Aldo-keto reductase family1, member B1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
35.8 kDa (316 aa, 1-316 aa)
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
1 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... AKR1B1(231)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3