Kluczowe dokumenty
SRP6305
Sigma-Aldrich
Laktalbumina
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
LYZL7
Wybierz wielkość
5 MG
2320,00 zł
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
2320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human milk
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
14 kDa
opakowanie
pkg of 5 mg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... LYZL7(3906)
Opis ogólny
α-laktalbumina jest ważnym białkiem serwatkowym w mleku krowim, a także jest obecna w mleku wielu innych gatunków ssaków. U naczelnych ekspresja α-laktalbuminy jest regulowana w górę w odpowiedzi na hormon prolaktyny i zwiększa produkcję laktozy. α-laktalbumina tworzy podjednostkę regulatorową heterodimeru syntazy laktozy (LS), a β-1,4-galaktozylotransferaza (β4Gal-T1) tworzy składnik katalityczny. Razem, białka te umożliwiają LS produkcję laktozy poprzez przeniesienie cząsteczek galaktozy na glukozę. Jako monomer, α-laktoalbumina silnie wiąże jony wapnia i cynku i może wykazywać aktywność bakteriobójczą lub przeciwnowotworową. Po utworzeniu kompleksu z Gal-T1, galaktozylotransferazą, α-laktoalbumina zwiększa powinowactwo enzymu do glukozy około 1000 razy i hamuje zdolność do polimeryzacji wielu jednostek galaktozy. Daje to początek szlakowi tworzenia laktozy poprzez przekształcenie Gal-TI w syntazę laktozy.
Postać fizyczna
Liofilizowany z wody dejonizowanej.
Rekonstytucja
Używaj wody dejonizowanej
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)