SRP6241
VAP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
AOC3, Copper Amine Oxidase, HPAO, Membrane Primary Amine Oxidase, SSAO, Vascular Adhesion Protein-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~80 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VAP1(8639)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1