SRP6105
MDH from bacteria
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ECK3225, JW3205, Malate dehydrogenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bacterial
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
34.9 kDa (336 aa, 1-312 aa + NT His Tag)
opakowanie
pkg of 100 μg
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Escherichia coli ... MDH(947854)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)