Kluczowe dokumenty
SRP6088
Sigma-Aldrich
AKR1C3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Aldo-keto reductase family 1 member C3, DD3, DDX, HA1753, HAKRB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
39 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... AKR1C3(8644)
Opis ogólny
Aldo-keto reduktaza z rodziny 1, członek C3 u ludzi jest kodowana przez gen AKR1C3. Enzym ten katalizuje redukcję prostaglandyny (PG) D2, PGH2 i fenantrenochinonu (PQ) oraz utlenianie 9alfa, 11beta-PGF2 do PGD2. Może odgrywać ważną rolę w patogenezie chorób alergicznych, takich jak astma, a także może odgrywać rolę w kontrolowaniu wzrostu i / lub różnicowania komórek.
Postać fizyczna
1 mg/ml roztworu w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 10% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Inne uwagi
MGSSHHHH SSGLVPRGSH MDSKHQCVKL NDGHFMPVLG FGTYAPPEVP RSKALEVTKL AIEAGFRHID SAHLYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWSTFH RPELVRPALE NSLKKAQLDY VDLYLIHSPM SLKPGEELSP TDENGKVIFD IVDLCTTWEA MEKCKDAGLA KSIGVSNFNR RQLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYFNRS KLLDFCKSKD IVLVAYSALG SQRDKRWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKR TPALIALRYQ LQRGVVLAK SYNEQRIRQN VQVFEFQLTA EDMKAIDGLD RNLHYFNSDS FASHPNYPYS DEY
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ales Sorf et al.
Cancers, 12(6) (2020-06-21)
Pharmacotherapy of acute myeloid leukemia (AML) remains challenging, and the disease has one of the lowest curability rates among hematological malignancies. The therapy outcomes are often compromised by the existence of a resistant AML phenotype associated with overexpression of ABCB1