Merck
SRP5268
Sigma-Aldrich
HDAC9, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
DKFZp779K1053, HD7, HDAC, HDAC7, HDAC7B, HDAC9B, HDAC9FL, HDRP, KIAA0744, MITR
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
199-299 RLU/min·ng
masa cząsteczkowa
~77 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HDAC9(9734)
Opis ogólny
HDAC9 lub MIRT należy do rodziny deacetylaz histonowych /acuc/apha i jest składnikiem kompleksu deacetylaz histonowych. Gen HDAC9 jest ortologiem genów MITR Xenopus i myszy (represor transkrypcji oddziałujący z MEF2). HDAC9 hamuje aktywność MEF2 poprzez rekrutację wieloskładnikowych kompleksów korepresorowych, które obejmują CtBP i HDAC. HDAC9 jest wrażliwym na wapń represorem transkrypcji MEF2. Wiązanie kalmoduliny z HDAC9 prowadzi do jego dysocjacji z MEF2, uwalniając MEF2 od represji transkrypcyjnej. HDAC9 jest reagującym na sygnał represorem transkrypcji w mięśniach szkieletowych myszy, który jest regulowany w dół po odnerwieniu.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)