Kluczowe dokumenty
SRP4835
Sigma-Aldrich
PCNA human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Cyclin, MGC8367, PCNA, Proliferating cell nuclear antigen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Produkt SRP4835 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
~29.8 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PCNA(5111)
Opis ogólny
Gen PCNA (proliferating cell nuclear antigen) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20p12.3 i koduje białko rusztowania.[1][2] PCNA jest homotrimerycznym białkiem znanym z lokalizacji w jądrze.[3] Pierścień PCNA ma centralną wnękę, która jest wystarczająco duża, aby umożliwić swobodne przesuwanie się dsDNA wzdłuż niej.[4]
Działania biochem./fizjol.
Antygen jądrowy komórek proliferujących (PCNA) pełni główną funkcję w mechanizmie replikacji i naprawy DNA. W znacznym stopniu utrzymuje długowieczność dojrzałych granulocytów obojętnochłonnych.[2] Regulację w górę genu PCNA obserwuje się w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy.[5] PCNA wspomaga przeżycie komórek poprzez zwiększenie strumienia metabolizmu. Wiadomo, że ekspresja tego genu zapewnia oporność na chemioterapię.[2] Ekspresja PCNA lub cykliny lub białka pomocniczego polimerazy delta jest podwyższona w jądrze w późnej fazie G1 bezpośrednio przed rozpoczęciem syntezy DNA, stając się maksymalną w fazie S i zmniejszając się w fazach G2 i M. PCNA/cyklina może działać jako białko pomocnicze polimerazy DNA-delta, odgrywając fundamentalną rolę w inicjacji proliferacji komórek. Rekombinowany PCNA został wyrażony ze znacznikiem 6x His w komórkach owadów sf9 i oczyszczony za pomocą zastrzeżonych technik chromatograficznych.
Postać fizyczna
Sterile filtered; 5 μg/5 μl in 50 mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1 mM EDTA, and 20% Glycerol.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simran Kaushal et al.
Cell reports, 27(4), 1151-1164 (2019-04-25)
Common fragile sites (CFSs) are genomic regions that display gaps and breaks in human metaphase chromosomes under replication stress and are often deleted in cancer cells. We studied an ∼300-bp subregion (Flex1) of human CFS FRA16D in yeast and found that
Junko Odajima et al.
PLoS genetics, 12(11), e1006429-e1006429 (2016-11-10)
E-type cyclins (cyclins E1 and E2) are components of the cell cycle machinery that has been conserved from yeast to humans. The major function of E-type cyclins is to drive cell division. It is unknown whether in addition to their
Proliferating cell nuclear antigen prevents trinucleotide repeat expansions by promoting repeat deletion and hairpin removal.
Beaver JM
DNA Repair, 48, 17-29 (2016)
Fahad R Ali et al.
Development (Cambridge, England), 141(11), 2216-2224 (2014-05-14)
Generation of neurons from patient fibroblasts using a combination of developmentally defined transcription factors has great potential in disease modelling, as well as ultimately for use in regeneration and repair. However, generation of physiologically mature neurons in vitro remains problematic.
Cytoplasmic proliferating cell nuclear antigen connects glycolysis and cell survival in acute myeloid leukemia
Ohayon D, et al.
Scientific reports, 6, 35561-35561 (2016)