Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1580,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~37 kDa
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description clone S1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source human | biological source mouse | biological source human | biological source mouse |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| mol wt ~37 kDa | mol wt antigen ~54.82 kDa | mol wt ~24 kDa | mol wt - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?