Kluczowe dokumenty
SRP4623P
Sigma-Aldrich
Myostatin Proform human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
GDF-8, Growth Differentiation Factor 8, MSTN, MSTN Muscle Hypertrophy
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~27.8 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MSTN(2660)
Opis ogólny
MSTN (miostatyna) należy do nadrodziny transformującego czynnika wzrostu β (TGF β) zawierającej liczne homologiczne białka cytokinowe. Gen ten ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych i koduje białko prekursorowe składające się z N-końcowego peptydu liderowego, domeny pro-peptydowej i domeny C-końcowej. To białko prekursorowe jest proteolitycznie rozszczepiane przez białko morfogenetyczne kości 1 (BMP-1) w konserwatywnym miejscu RSRR o długości czterech aminokwasów w celu wytworzenia dojrzałego białka o masie 13 kDa.[1]
Działania biochem./fizjol.
MSTN (miostatyna) działa jako negatywny modulator rozwoju komórek mięśniowych. Działa poprzez tworzenie heteromerycznych kompleksów receptorowych, takich jak z receptorem aktywiny typu II B (ActRIIB) i z mniejszym powinowactwem z ActIIA. Ta interakcja skutkuje rekrutacją receptorów typu I, takich jak kinaza aktywiny podobna do receptora 4 (ALK4) lub ALK5, co prowadzi do fosforylacji Smad2 (małych matek przeciwko dekapentaplegii) i Smad3, które przemieszczają się do jądra i hamują miogenezę.[1] U myszy MSTN-null występuje opóźnione gojenie się ran skóry z powodu zwiększonej ekspresji dekoryny, endogennego supresora transformującego czynnika wzrostu β (TGF β). Miejscowe leczenie TGF-β1 przywróciło gojenie się ran skóry, co sugeruje, że agoniści MSTN mogą mieć korzystne działanie terapeutyczne w naprawie ran skóry.[2]
Postać fizyczna
Lyophilized without any additives.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia od 0,1 do 1,0 mg/ml. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Myostatin-null mice exhibit delayed skin wound healing through the blockade of transforming growth factor-? signaling by decorin.
Zhang C
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 302, 1213-1225 (2012)
Myostatin rapid sequence evolution in ruminants predates domestication.
Tellgren A
Molecular Phylogenetics and Evolution, 33, 782-790 (2004)
Qiqi Yang et al.
Disease models & mechanisms, 12(2) (2019-02-06)
Cancer cachexia affects up to 80% of patients with advanced solid cancer and leads to excessive muscle wasting. Here, using an inducible zebrafish hepatocellular carcinoma (HCC) model driven by oncogenic krasG12V , we observed a progressive muscle-wasting phenotype in adult