Kluczowe dokumenty
SRP4053
Sigma-Aldrich
FGF-8 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
AIGF, FGF-8b, FGF8, Fibroblast Growth Factor-8, HBGF
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≥2x10^6 units/mg
masa cząsteczkowa
~22.4 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGF8(2253)
Opis ogólny
Czynnik wzrostu fibroblastów-8 (FGF-8) jest również znany jako czynnik wzrostu indukowany androgenami (AIGF). Jest to czynnik wzrostu wiążący heparynę. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10.[1] Rekombinowany ludzki FGF-8 jest białkiem o masie 22,4 kDa zawierającym 193 reszty aminokwasowe.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik wzrostu fibroblastów-8 (FGF-8) stymuluje proliferację i aktywację komórek, które wyrażają receptory FGF. Odgrywa on rolę w embriogenezie. FGF8b, izoforma FGF-8, ulega ekspresji w raku prostaty.[2][1]
Postać fizyczna
Lyophilized in 10 mM Tris, pH 8.0 plus 75 mM NaCl. The protein may appear as a haze or film, which may not be seen at the bottom of the vial.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 5 mM Tris, pH 8,0 do stężenia 0,1-1 mg/ml. Roztwór ten można rozcieńczać w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karolina Jendryczko et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 748936-748936 (2021-12-07)
Targeted therapies are a promising alternative to conventional chemotherapy, with an increasing number of therapeutics targeting specific molecular aberrancies in cancer cells. One of the emerging targets for directed cancer treatments is fibroblast growth factor receptors (FGFRs), which are known
Screening a phage display library for a novel FGF8b-binding peptide with anti-tumor effect on prostate cancer.
Wang W
Experimental Cell Research, 319(8), 1156-1164 (2013)
A novel locus of ectodermal dysplasia maps to chromosome 10q24.32-q25.1.
Rafiq MA
The Journal of Investigative Dermatology, 124(2), 338-342 (2005)