Kluczowe dokumenty
SRP3328
Sigma-Aldrich
IL-9 human
Animal-component free, ≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Synonim(y):
T-cell growth factor p40, p40 cytokine
Wybierz wielkość
10 μG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
IL-9 human, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.2 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
14.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL9(3578)
Opis ogólny
IL-9 jest cytokiną immunoregulacyjną wytwarzaną przez aktywowane IL-2 limfocyty Th2. IL-9 zwiększa proliferację limfocytów T, komórek tucznych, komórek prekursorowych erytroidalnych i linii komórkowych białaczki megakarioblastycznej. Nadekspresja IL-9 jest związana z patogenezą chłoniaka anaplastycznego i choroby Hodgkina. Podczas gdy mysia IL-9 może funkcjonować na ludzkich komórkach, ludzka IL-9 jest nieaktywna na komórkach mysich. Rekombinowana ludzka IL-9 jest białkiem o masie 14,0 kDa zawierającym 127 reszt aminokwasowych, w tym 10 reszt cysteinowych, które są w pełni konserwowane między białkami ludzkimi i mysimi.
Działania biochem./fizjol.
IL-9 jest cytokiną immunoregulacyjną wytwarzaną przez aktywowane IL-2 limfocyty Th2. Rekombinowana ludzka IL-9 jest białkiem o masie 14,0 kDa zawierającym 127 reszt aminokwasowych, w tym 10 reszt cysteinowych, które są w pełni konserwowane między białkami ludzkimi i mysimi.
Postać fizyczna
Liofilizowany bez żadnych dodatków.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fitzgerald, K.A. et al.
The Cytokine Handbook, 85-89 (2001)
K Kelleher et al.
Blood, 77(7), 1436-1441 (1991-04-01)
We have isolated the genomic sequence of human interleukin-9 (IL-9) based on its sequence homology with a human IL-9 cDNA isolated from human T-cell leukemia virus (HTLV)-I-transformed T cells by expression cloning. The entire genomic sequence has been determined and
Gabriella Ruocco et al.
Clinical science (London, England : 1979), 129(4), 291-303 (2015-02-24)
Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system (CNS) characterized by persistent inflammation orchestrated by cluster of differentiation (CD) 4 T helper (Th) cells. In particular, Th1 and Th17 cells amplify, whereas T regulatory (Treg) cells
Juan Liu et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(7), 1903-1911 (2014-02-04)
The cytokine IL-9, derived primarily from T-helper 9 (Th9) lymphocytes, promotes expansion of the Th2 subset and is implicated in the mechanisms of allergic asthma. We hypothesize that IL-9 also has a role in human allergic contact dermatitis (ACD). To