Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA038654
Sigma-Aldrich
Anti-DAO antibody produced in rabbit
enhanced validation
Anti-DAO antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-D-amino-acid oxidase, Anti-DAMOX
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QPLDIKVYADRFTPLTTTDVAAGLWQPYLSDPNNPQEADWSQQTFDYLLSHVHSPNAENLGLFLISGYNLFHE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAO(1610)
Powiązane kategorie
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane epitopem oksydazy D-aminokwasowej (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80983
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intra-Brain and Plasma Levels of L-Serine Are Associated with Cognitive Status in Patients with Chronic Kidney Disease.
Iwata, et al.
Kidney diseases (Basel, Switzerland), 9, 118-129 (2023)
Yusuke Nakade et al.
Acta neuropathologica communications, 12(1), 122-122 (2024-08-21)
Gliomas, particularly glioblastomas (GBMs), pose significant challenges due to their aggressiveness and poor prognosis. Early detection through biomarkers is critical for improving outcomes. This study aimed to identify novel biomarkers for gliomas, particularly GBMs, using chiral amino acid profiling. We
Celien Lismont et al.
Antioxidants & redox signaling, 30(1), 22-39 (2017-06-09)
Peroxisomes are ubiquitous, single-membrane-bounded organelles that contain considerable amounts of enzymes involved in the production or breakdown of hydrogen peroxide (H2O2), a key signaling molecule in multiple biological processes and disease states. Despite this, the role of this organelle in
Celien Lismont et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1861(10), 182991-182991 (2019-05-28)
Peroxisomes have the intrinsic ability to produce and scavenge hydrogen peroxide (H2O2), a diffusible second messenger that controls diverse cellular processes by modulating protein activity through cysteine oxidation. Current evidence indicates that H2O2, a molecule whose physicochemical properties are similar
Questions
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    It is good for western blot but not for IF.
    I have tested sample sized of this antibody 1:1000 with WB and 1:100 for IF. I found that WB is working fine but I did not get specific visualization on miscroscope.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your feedback. Our team of scientists have experience in all areas of research and would be happy to advise on the use of this antibody in IF. Please contact our Technical Service team by visiting https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support and completing a Product Technical Inquiry.