SRP3239
GDNF from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
ATF-1, Glial-Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
15 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... GDNF(25453)
Opis ogólny
The functional rat GDNF ligand is a disulfide-linked homodimer, of two 15.0kDa polypeptide chains called monomers. Each monomer contains seven conserved cysteine residues, one of which is used for inter-chain disulfide bridging and the others are involved in intramolecular ring formation known as the cysteine knot configuration.
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3