SRP3040
FGF-9 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Fibroblast Growth Factor-9, GAF (Glia-activating factor), HBGF-9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
≥2x10^6 units/mg
masa cząsteczkowa
23.4 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGF9(2254)
Opis ogólny
Recombinant human FGF-9 is a 23.4kDa protein consisting of 207 amino acid residues.
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3