SRP2128
FXR, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FXR, NR1H4, farnesol receptor HRR-1, retinoid receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~81.1 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
250 μg/mL
kolor
colorless to clear
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HRR-1(9971)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1